Vai a
SML0076
Zoniporide hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide hydrochloride hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 227.00
CHF 192.95
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 874.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N6O · xHCl · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.35 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 192.95
Prezzo di listinoCHF 227.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Zoniporide hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1cnn(-c2cccc3ncccc23)c1C4CC4
InChI
1S/C17H16N6O.ClH.H2O/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H;1H2
InChI key
UCIJUEGJEFJRMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zoniporide hydrochloride hydrate may be used in Na+/H+-mediated cell signaling studies.
Zoniporide hydrochloride hydrate has been used for the inhibition of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) in rat models. It has also been used in cytotoxicity assay and to study its effect on lymphocytic choriomeningitis virus multiplication.[1]
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1)
Zoniporide is a potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1). IC50 = 59 nM at NHE-1, vs. 12,000 nM at NHE-2; Zoniporide inhibits NHE-1-dependent Na+ update with IC50 of 14 nM.
Zoniporide, a selective inhibitor of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) has cardioprotective effects against myocardial injuries and ischemic insults.[2] It inhibits the swelling human platelets and attenuates cardiac contractile dysfunction in rats.[3] Zoniporide might have neurotoxic effects as it causes peripheral sensory axonopathy.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3445A9736C3742
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)