Vai a
SML0033
Itopride hydrochloride
≥98% (HPLC), dopamine D2-receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
N-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4-dimethoxy benzamidehydrochloride, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]veratramide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 430.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O4 ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.89
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 109.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Itopride hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥48 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
InChI key
ZTOUXLLIPWWHSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Itopride hydrochloride is a new prokinetic drug.
Biochem/physiol Actions
Antagonist of dopamine D2-receptor with anticholinesterase activity.
Itopride is an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and D2 dopamine receptor antagonist. Itopride is used as a gastroprokinetic agent.
Itopride hydrochloride enhances the gastrointestinal motility by blocking the activity of dopamine on the D2 receptors, on the post-synaptic cholinergic nerves and by inducing the liberation of acetylcholine in the myenteric plexus. It also inhibits the hydrolysis of the released acetylcholine with the help of acetylcholinesterase.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O1266SML0893Z0127
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥48 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Pittogrammi
Environment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is the Itopride HCL CAS 122892-31-3 a primary standard grade or a reagent grade?
    1 answer
    1. This product is a research grade Itopride and not considered a primary or secondary standard. Currently, there is no primary standard product available.