SMB01012
Mussaenosidic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-7-hydroxy-7-methyl-, [1S-(1α,4aα,7α,7aα)]- (ZCI)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
376.36
Solubilità
water: soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3