Documenti
SMB00510
Sigma-Aldrich
9-methoxycarbonyldec-9-enoic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=C(C(OC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H20O4/c1-10(12(15)16-2)8-6-4-3-5-7-9-11(13)14/h1,3-9H2,2H3,(H,13,14)
ZUNJWEGRDSXKIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3