Documenti fondamentali
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
Sinonimo/i:
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Undecanoyl-rac-glycerol (2,3-Dihydroxypropyl undecanoate) is the 2,3-dihydroxypropyl ester of undecanoic acid.
Undecanoic acid is a medium chain free fatty acid (FFA).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)