Documenti fondamentali
SMB00501
Sigma-Aldrich
Ethyl Tricosanoate
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Tricosanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-4-2/h3-24H2,1-2H3
URGDXLFVAIKCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl Tricosanoate is an ethyl ester of tricosanoic acid. It has been reported to be one of the ester components responsible for the flavor of scotch whisky.[1]
Applicazioni
Ethyl Tricosanoate may be employed as an internal standard in the following studies:
  • Quantification of fatty acids in squid visceral oil ethyl esters (SVOEE) isolated from Illex argentinus and Ommastrephes bartrami by gas chromatography.[2][3]
  • Modified Folch procedure for the extraction of plasma lipids.[4]
  • Estimation of fatty acid ethyl esters (FAEEs) in biodiesel by gas chromatography.[5]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)