Documenti fondamentali
SMB00324
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys[Nε-(i,i-Fru),Nε-Boc]-OH
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc,Nε-Boc-Nε-(2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-deoxy-D-fructopyranosyl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Lys[Nε-(2,3:4,5-di-O-isopropylidene-1-deoxyfructopyranosyl),Nε-Boc]-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H50N2O11
Peso molecolare:
710.81
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@]3(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCCCC(NC(OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6)=O)C(O)=O)[C@H](OC(C)(C)O3)C2O1
InChI
1S/C38H50N2O11/c1-35(2,3)50-34(44)40(22-38-31(49-37(6,7)51-38)30-29(21-46-38)47-36(4,5)48-30)19-13-12-18-28(32(41)42)39-33(43)45-20-27-25-16-10-8-14-23(25)24-15-9-11-17-26(24)27/h8-11,14-17,27-31H,12-13,18-22H2,1-7H3,(H,39,43)(H,41,42)/t28?,29-,30-,31-,38+/m1/s1
LJIRKXGMKUBPEY-KFKXUZSZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)