Documenti fondamentali
SMB00323
Sigma-Aldrich
Schisandrin C
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Schisandrin C, Schizandrin C, Wuweizisu C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1=C2C(OCO2)=CC3=C1C(C(OC)=C(OCO4)C4=C5)=C5CC(C)C(C)C3
InChI
1S/C22H24O6/c1-11-5-13-7-15-19(27-9-25-15)21(23-3)17(13)18-14(6-12(11)2)8-16-20(22(18)24-4)28-10-26-16/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
HTBWBWWADZJXID-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Schisandrin C is a lignan found in the fruit of Schisandra chinensis.
Azioni biochim/fisiol
Schisandrin C has anti-inflammatory effects and has been shown to reduce nitric oxide (NO) production.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jibo Han et al.
Phytotherapy research : PTR, 33(3), 779-790 (2019-01-12)
Vascular endothelial dysfunction plays a crucial role in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Oxidative stress is a key pathophysiological mechanism underpinning endothelial dysfunction. Schisandrin C (Sch C), a dibenzocyclooctadiene derivative of Schisandra chinensis, has antioxidative properties. Here, we report the