Documenti fondamentali
SMB00274
Sigma-Aldrich
Rhamnetin 3-sophoroside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 432.00
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 432.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32O17
Numero CAS:
Peso molecolare:
640.54
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)c2C(=O)C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C(Oc2c1)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C28H32O17/c1-40-10-5-13(33)17-14(6-10)41-24(9-2-3-11(31)12(32)4-9)25(20(17)36)44-28-26(22(38)19(35)16(8-30)43-28)45-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)42-27/h2-6,15-16,18-19,21-23,26-35,37-39H,7-8H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+/m1/s1
CEZKIFXYWPTANH-HGVYTWBRSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)