SMB00272
Adicardin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Apiosylskimmin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc4C=CC(=O)Oc4c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H24O12/c21-7-20(27)8-29-19(17(20)26)28-6-12-14(23)15(24)16(25)18(32-12)30-10-3-1-9-2-4-13(22)31-11(9)5-10/h1-5,12,14-19,21,23-27H,6-8H2/t12-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-/m1/s1
SXPBJYHKMRWZNA-ZITSYKRSSA-N
WGK 3