Documenti fondamentali
SMB00261
Sigma-Aldrich
(−)-Olivil 4″-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 391.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.54
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@](O)(Cc3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)[C@@H]2CO
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-8-14(4-5-16(18)29)24-15(10-27)26(33,12-36-24)9-13-3-6-17(19(7-13)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
SXGSYHDLSPXCMU-CTQTXEDXSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)