Documenti fondamentali
SMB00117
Sigma-Aldrich
Vernodalol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
CHF 294.00
CHF 294.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 294.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 294.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)[C@H]1[C@H](O)[C@H]2C(=C)C(=O)OC[C@]2(C[C@@H]1OC(=O)C(=C)CO)C=C
InChI
1S/C20H24O8/c1-6-20-7-13(28-17(23)10(2)8-21)14(11(3)18(24)26-5)16(22)15(20)12(4)19(25)27-9-20/h6,13-16,21-22H,1-4,7-9H2,5H3/t13-,14+,15+,16-,20+/m0/s1
FZALQGCQQJLGKE-BBNZOYGDSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wenjun Wu et al.
Molecular carcinogenesis, 56(10), 2190-2199 (2017-05-04)
Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent anti-tumor agent that triggers apoptosis in cells from multiple types of carcinoma but not in normal cells. However, diverse mechanisms are associated with insensitivity to TRAIL in various cancers. TRAIL