SMB00112
Andrographiside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12CC[C@@H](O)[C@@](C)(CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]1CCC(=C)[C@H]2C\C=C4/C[C@@H](O)OC4=O
InChI
1S/C26H40O10/c1-13-4-7-17-25(2,15(13)6-5-14-10-19(29)36-23(14)33)9-8-18(28)26(17,3)12-34-24-22(32)21(31)20(30)16(11-27)35-24/h5,15-22,24,27-32H,1,4,6-12H2,2-3H3/b14-5+/t15-,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1
ODNIGBWMYZIVBO-AZWZBXPUSA-N
WGK 3