SIAL1485
Sigma® serological pipette
capacity 1 mL, individually wrapped, paper/poly, sterile, pack of 1000 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
individually wrapped paper/poly
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Graduazione e accuratezza
1-100 mL
Lunghezza
278 mm
Capacità
1 mL
Colore
yellow color-coded stripe
Descrizione generale
These Sigma pipets are sterile, individually wrapped serological pipets designed to afford optimal conditions for aspetic cell/tissue culture techniques.
- Color-coding on paper allows easy size identification
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?