Documenti fondamentali
SIAL0790
Sigma-Aldrich
Provette da centrifuga Sigma®
capacity 15 mL, sterile, pack of 10 × 50 ea racked
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene
Descrizione
marking spot
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 12500 × g
disposable
graduated
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
Confezionamento
pack of 10 × 50 ea racked
D.E. × lungh.
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. tappo
22.6 mm
Capacità
15 mL
Colore
natural
Descrizione generale
Le provette da centrifuga monouso da 15 mL Sigma sono disponibili come provette in polietilene tereftalato (PET) trasparente con chiusura a tappo tradizionale o come provette in polipropilene (PP) con tappi tradizionali o la nuova chiusura facile da chiudere e aprire con superiore ergonomia data dalla più estesa zigrinatura e dal profilo arrotondato dei bordi. Le provette da centrifuga Sigma sono disponibili in polipropilene sia in portaprovette che impacchettate in quantità.
  • Sterili, certificati apirogeni e privi di DNasi/RNasi
  • Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura.
  • La RCF massima per le provette in PET è 3.600 x g
Note legali
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.