SHC216V
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particles
Targets no known genes from any species
Sinonimo/i:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Applicazioni
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3