Documenti fondamentali
SCP0240
Sigma-Aldrich
Somatostatin 28 1-12
Scegli un formato
1 MG
CHF 175.00
5 MG
CHF 529.00
CHF 175.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 175.00
5 MG
CHF 529.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H81N17O19S1
Peso molecolare:
1244.33
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
CHF 175.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥85%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
Applicazioni
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)