Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 184.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C79H124N24O24
Peso molecolare:
1793.98
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 184.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
SNP-1,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone 927, from rat |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition - | composition - | composition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?