SCP0204
Orexin B human
Scegli un formato
CHF 283.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 283.00
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥72%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)