Vai a
SCP0200
Neuromedin N
Sinonimo/i:
NMN-125, NN, NT/N, NmN
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 190.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H63N7O8
Peso molecolare:
745.95
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
CHF 190.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NTS(4922)
Biochem/physiol Actions
Neuromedin N is a hexapeptide that is related to neurotensin. Its precursor, proneuromedin N, is expressed in the adrenals, brain, gut and also in several cancers. In myoelectric activity, it has been reported to act in a similar manner as neurotensin, at a lesser degree of potency. Neuromedin N has been shown to increase the chemotaxis capacity of mouse lymphocytes and to modulate function of the hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis in rats. Neuromedin N has been proposed to exert its actions via increase in intracellular Ca2+ concentration, although this is uncertain.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N6383SRP3124WH0004922M1
Neuromedin N
Sigma-Aldrich
SCP0200
Neuromedin N
Neurotensin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N6383
Neurotensin
description
-
description
≥90% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
UniProt accession no.
P30990
UniProt accession no.
P30990
UniProt accession no.
Q99748
UniProt accession no.
P30990
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NTS(4922)
Gene Information
human ... NTS(4922)
Gene Information
human ... NRTN(4902)
Gene Information
human ... NTS(4922)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)