Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H57N13O16S2
Peso molecolare:
980.03
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥78%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
FR-1 is a cyclic RGDS peptide that acts via binding to FR-1 receptor, a 57 kDa Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS)-binding protein involved in early embryogenesis.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?