Documenti fondamentali
SCP0057
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P
Scegli un formato
500 μG
CHF 255.00
1 MG
CHF 367.00
CHF 255.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
CHF 255.00
1 MG
CHF 367.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C130H184N38O31S2
Peso molecolare:
2839.22
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
CHF 255.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
Applicazioni
BAM-22P is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)