Documenti fondamentali
SCP0025
Sigma-Aldrich
Gamma Secretase Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Scegli un formato
5 MG
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 111.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N2O4
Peso molecolare:
352.38
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
APP γ Secretase Inhibitor,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester
Applicazioni
Gamma-secretase is a protein complex containing presenilin, nicastrin, APH-1, and PEN-2. 3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester is used as an amyloid precursor protein (APP) gamma secretase inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)