SCJ4600035
CF™ 633 amine
suitable for fluorescence
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
~863 g/mol
ε (coefficiente d’estinzione)
100000 at 630 nm
Rapporto di assorbanza
A280/630 nm 0.48
Fluorescenza
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)