SBR00011
Clarithromycin, Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
6-O-methyl erythromycin
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Ready Made Solution
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry media (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Storage class (TRGS 510) Combustible liquids.)
Concentrazione
50 mg/mL in DMSO
Colore
colorless to faint yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- the study of the effects of clarithromycin on rate-dependent changes in QT, Tp-e and proarrhythmic events performed on arterially perfused rabbit left ventricular wedge preparations
- the culture of parasites expressing GFP (green fluorescence protein) targeted to the apicoplast, to be further used for microscopy-based assays
- the study of the synergism of NAB741 with clarithromycin in microtiter plates.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C