SBP4787
Aldh3A1 Blocking Peptide for PRS4787
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
13 amino acids near the carboxy terminus of human Aldh3A1.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4787.