Key Documents
SBP3765
Sigma-Aldrich
SOCS1 (AB1) Blocking Peptide for PRS3765
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
15 amino acids near the carboxy terminus of human SOCS1.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS3765.