SBP3501035
KREMEN1 Blocking Peptide for SAB3501035
About This Item
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
1 of 4
Questo articolo | 931500 | 930369 | 930350 |
---|---|---|---|
box of 50 | box of 50 | box of 50 | box of 50 |
5-6 nm | 5-6 nm | 5-6 nm | - |
300 mesh | 400 mesh | 200 mesh | 200 mesh |
Immunogeno
Applicazioni
Linkage