Key Documents
SBP3500683
Sigma-Aldrich
DPAGT1 Blocking Peptide for SAB3500683
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
19 amino acids near the carboxy terminus of human DRGX.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500683.