Documenti fondamentali
SAB5703047
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit monoclonal, 6T10A1
Sinonimo/i:
CDCBM4, GCP-1, TUBG, TUBGCP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
product name
Anti-γ-Tubulin Antibody, clone 6T10A1, Rabbit Monoclonal,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6T10A1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBG1(7283)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the tubulin superfamily. The encoded protein localizes to the centrosome where it binds to microtubules as part of a complex referred to as the gamma-tubulin ring complex. The protein mediates microtubule nucleation and is required for microtubule formation and progression of the cell cycle. A pseudogene of this gene is found on chromosome 7. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human γ-Tubulin .
Applicazioni
WB, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2