SAB5703039
Anti-Phospho-BRD4(pThr204) Antibody, clone 3V5R1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3V5R1, monoclonal
Stato
liquid
PM
200 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ASTPP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)