SAB5703037
Anti-Phospho-BRD4(pSer1083) Antibody, clone 5B6X4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5B6X4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
200 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
western blot: 1:100 - 1:500
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HQSPP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3