Documenti fondamentali
SAB5702999
Sigma-Aldrich
Anti-CD155/PVR Antibody, clone 8A9R1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD155, HVED, NECL5, Necl-5, PVS, TAGE4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8A9R1, monoclonal
Stato
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GYDNNWYLGQNEATLTCDARSNPEPTGYNWSTTMGPLPPFAVAQGAQLLIRPVDKPINTTLICNVTNALGARQAELTVQVKEGPPSEHSGISRNAIIFLVL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PVR(5817)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. The external domain mediates cell attachment to the extracellular matrix molecule vitronectin, while its intracellular domain interacts with the dynein light chain Tctex-1/DYNLT1. The gene is specific to the primate lineage, and serves as a cellular receptor for poliovirus in the first step of poliovirus replication. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human CD155/PVR (P15151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)