SAB5702975
Anti-DCAMKL1/DCLK1 Antibody, clone 8C8T3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CL1, CLICK1, DCAMKL1, DCDC3A, DCLK
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8C8T3, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.57 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
QILMGQVDFPSPYWDNVSDSAKELITMMLLVDVDQRFSAVQVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIATTALDKERQVFRRR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCLK1(9201)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1