SAB5702963
Anti-COX2/PTGS2 Antibody, clone 2V7G8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
COX-2, COX2, GRIPGHS, PGG/HS, PGHS-2, PHS-2, hCox-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2V7G8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
72 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GETMVEVGAPFSLKGLMGNVICSPAYWKPSTFGGEVGFQIINTASIQSLICNNVKGCPFTSFSVPDPELIKTVTINASSSRSGLDDINPTVLLKERSTEL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGS2(5743)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1