SAB5702932
Anti-Cadherin 16 Antibody, clone 2J0H4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDH16, KSP-cadherin
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2J0H4, monoclonal
Stato
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.10 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GAEGQIVLSGDSGKATEGPFAMDPDSGFLLVTRALDREEQAEYQLQVTLEMQDGHVLWGPQPVLVHVKDENDQVPHFSQAIYRARLSRGTRPGIPFLFLEASDRDEPGTANSDLRFHILSQAPAQPSPDMF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH16(1014)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)