SAB5702929
Anti-ARID1A Antibody, clone 9D4J6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
B120, BAF250, BAF250a, BM029, C1orf4, CSS2, ELD, MRD14, OSA1, P270, SMARCF1, hELD, hOSA1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9D4J6, monoclonal
Stato
liquid
PM
270 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SMTPNPGYQPSMNTSDMMGRMSYEPNKDPYGSMRKAPGSDPFMSSGQGPNGGMGDPYSRAAGPGLGNVAMGPRQHYPYGGPYDRVRTEPGIGPEGNMSTGAPQPNLMPSNP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARID1A(8289)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)