SAB5702916
Anti-S6 Ribosomal Protein (RPS6) Antibody, clone 4C7P4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RPS6,S6,RPS6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4C7P4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6(6194)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3