Documenti fondamentali
SAB5702892
Sigma-Aldrich
Anti-NFIB / NF1B2 Antibody, clone 7T1G5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NF1-B, NFI-B, NFI-RED, NFIB2, NFIB3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7T1G5, monoclonal
Stato
liquid
PM
47 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.24 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTPPPPSPLPFPTQAILPPAPSSYFSHPTIRYPPHLNPQDTLKNYVPSYDPSSPQTSQSWYLG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFIB(4781)
Descrizione generale
Transcriptional activator of GFAP, essential for proper brain development. Recognizes and binds the palindromic sequence 5′-TTGGCNNNNNGCCAA-3′ present in viral and cellular promoters and in the origin of replication of adenovirus type 2. These proteins are individually capable of activating transcription and replication.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 321-420 of human NFIB / NF1B2 (O00712).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)