SAB5702874
Anti-LI Cadherin/Cadherin-17 Antibody, clone 9X2S3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDH16, HPT-1, HPT1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9X2S3, monoclonal
Stato
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MILQAHLHSLCLLMLYLATGYGQEGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH17(1015)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)