SAB5702867
Anti-SUMO2/3 Antibody, clone 6R8G7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSMT3, SMT3B, SMT3H2, SUMO3, Smt3A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6R8G7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.65 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMO2(6613)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1