SAB5702864
Anti-ERCC1 Antibody, clone 5F9U0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
COFS4, RAD10, UV20
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5F9U0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDPGKDKEGVPQPSGPPARKKFVIPLDEDEVPPGVAKPLFRSTQSLPTVDTSAQAAPQTYAEYAISQPLEGAGATCPTGSEPLAGETPNQALKPGAKSNSIIVSPRQRGNPVLKFVRNVPWEFGDVIPDYVLGQSTCALFLSLRYHNLHPDYIHGRLQSLGKNFALRVLLVQVDVKDPQQALKELAKMCILADCTLILAW
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERCC1(2067)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1