SAB5702854
Anti-Dopamine Receptor D3 (DRD3) Antibody, clone 5L1P4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
D3DR, ETM1, FET1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5L1P4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.425 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MASLSQLSGHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1