SAB5702840
Anti-BAF57/SMARCE1 Antibody, clone 9L5F6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BAF57, CSS5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9L5F6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.20 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SKRPSYAPPPTPAPATQMPSTPGFVGYNPYSHLAYNNYRLGGNPGTNSRVTASSGITIPKPPKPPDKPLMPYMRYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKII
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCE1(6605)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1