SAB5702832
Anti-c-Maf Antibody, clone 1V7W3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AYGRP, CCA4, CTRCT21, c-MAF
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1V7W3, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
2.00 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LNRQLRGVSKEEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRFKRVQQRHVLESEKNQLLQQVDHLKQEISRLVRERDAYKEKYEKLVSSGFRENGSSSDNPSSPEFFM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAF(4094)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)