SAB5702813
Anti-RORβ Antibody, clone 7J9T7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7J9T7, monoclonal
Stato
liquid
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.35 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MCENQLKTKADATAQIEVIPCKICGDKSSGIHYGVITCEGCKGFFRRSQQNNASYSCPRQRNCLIDRTNRNRCQHCRLQKCLALGMSRDAVKFGRMSKKQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RORB(6096)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)