Documenti fondamentali
SAB5702812
Sigma-Aldrich
Anti-PLC beta 3 (PLCB3) Antibody, clone 4C0Z7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4C0Z7, monoclonal
Stato
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.06 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RKRHNSISEAKMRDKHKKEAELTEINRRHITESVNSIRRLEEAQKQRHDRLVAGQQQVLQQLAEEEPKLLAQLAQECQEQRARLPQEIRRSLLGEMPEGLG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLCB3(5331)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, May 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human PLC beta 3 (PLC beta 3 (PLCB3)) (Q01970).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)