SAB5702799
Anti-VCAM1 Antibody, clone 7I1J9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD106,INCAM-100,VCAM1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7I1J9, monoclonal
Stato
liquid
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCAM1(7412)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)