SAB5702795
Anti-GRB2 Antibody, clone 9K6H0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ASH,EGFRBP-GRB2,Grb3-3,MST084,MSTP084,NCKAP2,GRB2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9K6H0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRGDFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRB2(2885)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1