SAB5702792
Anti-CXCR4 Antibody, clone 9B6G1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD184,D2S201E,FB22,HM89,HSY3RR,LAP-3,LAP3,LCR1,LESTR,NPY3R,NPYR,NPYRL,NPYY3R,WHIM,WHIMS,CXCR4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9B6G1, monoclonal
Stato
liquid
PM
43 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
3 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LPYYIGISIDSFILLEIIKQGCEFENTVHKWISITEALAFFHCCLNPILYAFLGAKFKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSSVSTESESSSFHSS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCR4(7852)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)